Documenti fondamentali
95998
Sigma-Aldrich
Z-Asp-OMe
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
N-Cbz-L-aspartic acid α-methyl ester, Z-L-Aspartic acid 1-methyl ester
About This Item
Formula condensata:
HO2CCH2CH(NHCO2CH2C6H5)CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
281.26
Beilstein:
4813538
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (TLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
COC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C13H15NO6/c1-19-12(17)10(7-11(15)16)14-13(18)20-8-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7-8H2,1H3,(H,14,18)(H,15,16)/t10-/m0/s1
MFFFBNAPQRDRQW-JTQLQIEISA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)