Documenti fondamentali
95468
Sigma-Aldrich
Poly(L-lactide)
viscosity ~4.0 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C)
Sinonimo/i:
L-Lactide polymer, PLA, Poly(L-Lactic acid)
Scegli un formato
5 G
240,00 €
240,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
240,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3O(C6H8O4)nH
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
240,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
ester terminated
Stato
solid
PM
Mn 103,000
Mw 259,000
Tempo di degradazione
>3 years
Impurezze
<0.5% water
Viscosità
~4.0 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C)
Mw/Mn
<2.5
Applicazioni
medical device
Altre note
end group: decyl ester
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Interest in utilizing biodegradable polymers for biomedical applications has grown since the 1960s.
AliAliphatic polyesters, including polylactide and polyglycolide, are biodegradable polymers widely used in medical applications.
Immunosuppressive tumor-associated myeloid cells (TAMC) are responsible for glioblastoma (GBM) resistance to immunotherapies and existing standard of care treatments. This mini-review highlights recent progress in implementing nanotechnology in advancing TAMC-targeted therapies for GBM.
In the past two decades, tissue engineering and regenerative medicine have become important interdisciplinary fields that span biology, chemistry, engineering, and medicine.