Documenti fondamentali
95028
Sigma-Aldrich
Boc-D-Ser(Tos)-O-Bzl
≥97.0%
Sinonimo/i:
Boc-O-tosyl-D-serine benzyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H27NO7S
Numero CAS:
Peso molecolare:
449.52
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥97.0%
Stato
powder
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C22H27NO7S/c1-16-10-12-18(13-11-16)31(26,27)29-15-19(23-21(25)30-22(2,3)4)20(24)28-14-17-8-6-5-7-9-17/h5-13,19H,14-15H2,1-4H3,(H,23,25)/t19-/m1/s1
ITSLINPVUWRCFB-LJQANCHMSA-N
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)