488585
Cholesterol-3,4-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D -40°, c = 2 in chloroform
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
147-149 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4[13CH2][13C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i17+1,21+1
HVYWMOMLDIMFJA-WKKCFSIESA-N
WGK 3