94959
Vinylcyclooctane
≥98.0%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
liquid
Stringa SMILE
C=CC1CCCCCCC1
InChI
1S/C10H18/c1-2-10-8-6-4-3-5-7-9-10/h2,10H,1,3-9H2
UPHVHMSLLBDZEV-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
69.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
21 °C - closed cup