935522
Palladium(II) sulfate dihydrate
≥99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Palladium monosulfate dihydrate, Palladium salt dihydrate
Saggio
≥99.9% trace metals basis
43.2-46.0% Pd basis (gravimetric)
Forma fisica
powder or crystals (or Chunk(s))
Impurezze
≤1000 ppm (trace metals analysis)
Colore
dark red to brown
pH
1-9
Solubilità
water: soluble
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3