Documenti fondamentali
933325
Sigma-Aldrich
SEM Sample Holder
Multi Holder for 6 Pin Stubs, Hitachi, M4
Sinonimo/i:
6-pin SEM mount
Scegli un formato
1 EACH
219,00 €
219,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
219,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
NB.35
219,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione generale
EMS techware
Applicazioni
This 42 mm in diameter multi pin holder is designed to save time. It is made from machined aluminum with stainless steel set screws. It accommodates up to six standard 12.7 mm (½") pin stubs with 3.2 mm (⅛") pin.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)