930970
Cloruro di magnesio
99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Magnesium dichloride hexahydrate
Scegli un formato
163,00 €
Scegli un formato
About This Item
163,00 €
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
powder, crystals or chunks
Punto di fusione
117 °C
Solubilità
acetone: slightly soluble
alcohols: slightly soluble
water: soluble (highly soluble)
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Magnesium chloride is extracted from naturally occurring brine, for example by solar evaporation of sea water, and purified by solution chemistries.
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)