Documenti fondamentali
928771
Sigma-Aldrich
Microdot tips
Stainless steel, lavender, 30G, 0.25"
Sinonimo/i:
3D bioprinting consumables, Bioprinting nozzle
Scegli un formato
1 EACH
48,40 €
48,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
48,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
42142600
NACRES:
NA.25
48,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
Microdot tips, Stainless steel, lavender, 30G, 0.25" ID 0.006" 50/box
Applicazioni
These microdot tips are compatible with fine particle-filled materials and can produce precise micro-deposits as small as 100 μm. Burr-free, polished, passivated stainless steel dispensing tips with polypropylene SafetyLok hubs for a secure fit to barrel reservoirs.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)