Documenti fondamentali
917273
Sigma-Aldrich
Tapered dispensing tips
20G, 0.50″, 50/box
Sinonimo/i:
3d bioprinting consumables, Bioprinting nozzle
Scegli un formato
1 EACH
67,90 €
67,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
67,90 €
About This Item
Codice UNSPSC:
42182011
NACRES:
NB.51
67,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Descrizione
Tapered dispensing tips, polypropylene, 20 gauge, pink, ID 0.023″, 50/box
Applicazioni
The tapered design provides smooth flow of viscous fluids and resists clogging when dispensing particle-filled materials.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)