928704
Microdot tips
Tapered, clear, 27G, 1.26"
Sinonimo/i:
3D bioprinting consumables, Bioprinting nozzle
About This Item
Codice UNSPSC:
42142600
NACRES:
NA.25
Prodotti consigliati
Descrizione
Microdot tips, Tapered, clear, 27G, 1.26" ID 0.008" 50/box
Applicazioni
These microdot tips are compatible with fine particle-filled materials and can produce precise micro-deposits as small as 100 μm.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)