Documenti fondamentali
928631
Sigma-Aldrich
Chamfered tips
33G, 0.25", 25/box, clear
Sinonimo/i:
3D bioprinting consumables, Bioprinting nozzle
Scegli un formato
1 EACH
112,00 €
112,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
112,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
42142600
NACRES:
NA.25
112,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
Chamfered tips, 33G, 0.25", 25/box clear.
Applicazioni
Chamfered tips are ideal for dispensing between delicate surfaces or making exact, repeatable micro-deposits. The tips are designed with a special outer diameter taper that prevents wicking for greater deposit accuracy.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)