Documenti fondamentali
92825
Sigma-Aldrich
2,3,6-Trinitrophenol
moistened with water, ≥95.0% (calc. based on dry substance, HPLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H3N3O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.10
Beilstein:
3149687
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
≥95.0% (calc. based on dry substance, HPLC)
Qualità
moistened with water
contiene
~40% water as stabilizer
Punto di fusione
119-120 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1c(ccc(c1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3N3O7/c10-6-4(8(13)14)2-1-3(7(11)12)5(6)9(15)16/h1-2,10H
UPOHJPYGIYINKG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Sol. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)