932558
Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide (NMC111) Crosslinked Polyaniline Composite
Cathode for Lithium ion Battery
Sinonimo/i:
Doped polyaniline, Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide encapsulated in 3D crosslinked polyaniline, Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide particle, NMC111 in doped polyaniline matrix, NMC111/PANI composite
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)