765163
Lithium nickel manganese cobalt oxide
electrode sheet, aluminum substrate, size 5 in. × 10 in.
Sinonimo/i:
NMC
Scegli un formato
575,00 €
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
About This Item
575,00 €
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Prodotti consigliati
Grado
battery grade
Descrizione
Nominal Voltage: 3.5 V, Li/Li+
Composizione
loading, ≥80%
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Grado di funzionalizzazione
≥80% loading
Misura
5 in. × 10 in.
Spessore
16 μm
Dimensione particelle
8-12 μm (typical)
Capacità
150 mAh/g(minimum)
Punto di fusione
>1000 °C
applicazioni
battery manufacturing
Categoria alternativa più verde
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Operating Conditions:
- Recommended maximum charge voltage: 4.4 V vs Li/Li+
- Recommended maximum charge current: 1C
- Recommended cut-off voltage for discharge: 2.7 V vs Li/Li+
- Recommended maximum discharge current: 1 C
- Recommended charge method: constant current - constant voltage
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Professor Qiao's review explores stable microstructures for lithium metal fluoride batteries, advancing energy storage technologies.
Solid oxide fuel cells and electrolyzers show potential for chemical-to-electrical energy conversion, despite early development stages.
Li-ion batteries are currently the focus of numerous research efforts with applications designed to reduce carbon-based emissions and improve energy storage capabilities.
Lithium-ion batteries offer high energy density and cyclic performance for portable electronic devices.