Key Documents
92458
Sigma-Aldrich
Trimethylene sulfide
≥96.0% (GC)
Sinonimo/i:
Thietane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H6S
Numero CAS:
Peso molecolare:
74.14
Beilstein:
102383
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥96.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.510 (lit.)
n20/D 1.510
P. eboll.
94-94.5 °C (lit.)
Densità
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1CSC1
InChI
1S/C3H6S/c1-2-4-3-1/h1-3H2
XSROQCDVUIHRSI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-20 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Yu Ran Lee et al.
The journal of physical chemistry. A, 121(5), 1163-1167 (2017-01-15)
We have measured the high-resolution vibrational spectra of a thietane (trimethylene sulfide) cation in the gas phase by employing the vacuum ultraviolet mass-analyzed threshold ionization (VUV-MATI) spectroscopic technique. Peaks in the low-frequency region of the observed MATI spectrum of thietane
Rabi A Musah et al.
Plant physiology, 170(2), 1075-1089 (2015-12-15)
The roots of the shy plant Mimosa pudica emit a cocktail of small organic and inorganic sulfur compounds and reactive intermediates into the environment, including SO2, methanesulfinic acid, pyruvic acid, lactic acid, ethanesulfinic acid, propanesulfenic acid, 2-aminothiophenol, S-propyl propane 1-thiosulfinate