922404
N4,N4′-Bis(4-(6-((3-ethyloxetan-3-yl)methoxy)hexyl)phenyl)-N4,N4′-diphenylbiphenyl-4,4′-diamine
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
OTPD
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (HPLC)
Solubilità
chloroform: soluble
dichloromethane: soluble
toluene: soluble
Fluorescenza
λem 410 nm±10 nm in dichloromethane
Energia dell’orbitale
HOMO 5.34 eV
LUMO 1.9 eV
λ
in dichloromethane
Assorbanza UV
λ: 308 nm±5 nm Amax
λ: 353 nm±5 nm Amax
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)