805416
5H-Pyrido[3,2-b]indole
Sinonimo/i:
δ-Carboline
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Punto di fusione
209-214 °C
Stringa SMILE
C1(C=CC=C2)=C2C(N=CC=C3)=C3N1
InChI
1S/C11H8N2/c1-2-5-9-8(4-1)11-10(13-9)6-3-7-12-11/h1-7,13H
NSBVOLBUJPCPFH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3