Documenti fondamentali
901143
Sigma-Aldrich
PDI-DPP-PDI
Sinonimo/i:
Perylene diimide flanked diketopyrrolopyrrole, nPDI2DPP
Scegli un formato
100 MG
154,00 €
154,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
154,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C110H118N8O10S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
1776.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.23
154,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
Band gap: 1.6 eV
Livello qualitativo
Stato
powder
Energia dell’orbitale
HOMO -5.3 eV 
LUMO -3.7 eV 
Stringa SMILE
O=C1C(C2=C(C3=CC=C(C4=CC(C(N(C(CC)CC)C5=O)=O)=C(C5=CC(N6CCCCCC)=C78)C7=C4C9=CC=C%10C%11=C(C(N(C(CC)CC)C%10=O)=O)C=C6C8=C9%11)S3)N1CCCCCCCC)=C(C%12=CC=C(C%13=CC(C(N(C(CC)CC)C%14=O)=O)=C(C%14=CC(N%15CCCCCC)=C%16%17)C%16=C%13C%18=CC=C%19C%20=C(C(N(C(CC)CC)C%
Note legali
Sold under Material Transfer Agreement with Gregory Welch group at University of Calgary.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Simply Complex: The Efficient Synthesis of an Intricate Molecular Acceptor for High-Performance Air-Processed and Air-Tested Fullerene-Free Organic Solar Cells.
McAfee SM, et al.
Chemistry of Materials, 29(3), 1309-1314 (2017)
Articoli
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.