Documenti fondamentali
921599
Sigma-Aldrich
ZnO nanoparticle ink solution
2.5 wt. %, viscosity 2.8 cP , work function 4.3 eV
Sinonimo/i:
Ink for OLED, Ink for charge selective layers in printed electronics, OPV, PV, Photodetectors, QLED, Zinc oxide ink, Zinc oxide nanoparticle dispersion
Scegli un formato
10 ML
106,00 €
106,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 ML
106,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
ZnO
Numero CAS:
Peso molecolare:
81.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
106,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
suspension
Livello qualitativo
Concentrazione
2.5 wt. %
Funzione lavoro
4.3 eV
Viscosità
2.8 cP
Stringa SMILE
[Zn]=O
InChI
1S/O.Zn
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This zinc oxide nanoparticle ink is a nanoparticle-based printing ink allowing processing temperatures of 80-120 °C. The zinc oxide nanoparticle ink is an electron selective interface layer ink containing zinc oxide (ZnO) nanoparticles in butanols. ZnO nanoparticle ink functions well as electron extraction layer (EEL) materials in solar cells.
Applicazioni
This ZnO nanoparticle ink is for slot-die, spin-coating, doctor blading or inkjet printing for the use as electron transport layer in printed electronics. The ZnO nanoparticle ink is universally applicable in normal and inverted architecture.
Annealing temperature 80-120 °C.
Nota sulla preparazione
  • Storage: In dark at room temperature
  • Prior to application: Shake, ultrasonicate and (optionally) filter through 0.45 μm PTFE filter
  • Post-treatment: Annealing of deposited ZnO films at 80-120 °C
  • Thickness optimization may be necessary
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
83.3 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
28.5 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Find advantages of inorganic interface layer inks for organic electronic & other applications.