Documenti fondamentali
920231
2-Ketoglutaric-3,3-d2 acid-(OD)2
≥97 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5D4H2O5
Peso molecolare:
150.12
Codice UNSPSC:
12142200
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
≥97 atom % D
Saggio
≥98% (CP)
Stato
solid
Spostamento di massa
M+4
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)