920223
3,6-Di-tert-butyl-9-(2,6-dimethylphenyl)-10-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acridin-10-ium tetrafluoroborate
≥95%
Saggio
≥95%
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
B(F)(F)F.[F-].FC(F)(F)c1ccc(cc1)[n+]2c3c(c(c5c2cc(cc5)C(C)(C)C)c4c(cccc4C)C)ccc(c3)C(C)(C)C
InChI
1S/C36H37F3N.BF3.FH/c1-22-10-9-11-23(2)32(22)33-28-18-14-25(34(3,4)5)20-30(28)40(27-16-12-24(13-17-27)36(37,38)39)31-21-26(35(6,7)8)15-19-29(31)33;2-1(3)4;/h9-21H,1-8H3;;1H/q+1;;/p-1
XITZTMKZLKVHKJ-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)