Documenti fondamentali
909181
Sigma-Aldrich
2,7-Dimethyl-9-mesityl-10-methylacridinium tetrafluoroborate
Scegli un formato
250 MG
171,00 €
171,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
171,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H26BF4N
Numero CAS:
Peso molecolare:
427.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
171,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
[B-](F)(F)(F)F.[n+]1(c2c(c(c4c1ccc(c4)C)c3c(cc(cc3C)C)C)cc(cc2)C)C
InChI
UCBSHEKJRRAYNP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Robust acridinium-based photocatalyst reported by Nicewicz and coworkers as an alternative to transition-metal-based photocatalysts with higher chemical stability and attenuated redox potential.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Dale J Wilger et al.
Nature chemistry, 6(8), 720-726 (2014-07-24)
The direct anti-Markovnikov addition of strong Brønsted acids to alkenes remains an unsolved problem in synthetic chemistry. Here, we report an efficient organic photoredox catalyst system for the addition of HCl, HF and also phosphoric and sulfonic acids to alkenes
Contenuto correlato
Nicewicz lab focuses on reactive cation radical species for selective reactions, advancing synthesis methodologies for various functional groups.