Documenti fondamentali
919519
Sigma-Aldrich
Selenium nanoparticles
80 nm particle size, 0.15 wt. % in water, dispersion
Sinonimo/i:
SeNP
Scegli un formato
1 ML
139,00 €
139,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
139,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Se
Numero CAS:
Peso molecolare:
78.96
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141910
NACRES:
NA.23
139,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
dispersion
Livello qualitativo
Concentrazione
0.15 wt. % in water
Dimensione particelle
80 nm
Stringa SMILE
[Se]
InChI
1S/Se
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Selenium nanoparticles (SeNPs) are used in a wide variety of applications such as antimicrobial coatings, nanotherapeutics, diagnostics, and medical devices. These nanoparticles have been shown to play an important role in protecting against oxidative stress and have demonstrated low toxicity and bioavailability.[1][2]
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Selenium Nanoparticles: Biomedical Applications.
Vrcek V, et al.
Springer Handbook of Nanotechnology (2018)
Amit Khurana et al.
Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 111, 802-812 (2019-01-08)
Nanoparticles (NPs) serve to reduce the toxicity, enhance bioactivity, improve targeting, and provide versatile means to control the release profile of the encapsulated moiety. Among different NPs, inorganic NPs of metals like Ag, Au, Ce, Fe, Se, Ti and Zn
Protocolli
Selenium's roles range from essential dietary element to semiconductor in advanced applications like xerography.