Documenti fondamentali
91733
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyl trifluoroacetate
≥97.0% (T)
Sinonimo/i:
Trifluoroacetic acid trimethylsilyl ester
About This Item
Formula condensata:
CF3CO2Si(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.20
Beilstein:
1773314
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
>1 (vs air)
Saggio
≥97.0% (T)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.336 (lit.)
n20/D 1.336
P. ebollizione
88-90 °C (lit.)
Densità
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H9F3O2Si/c1-11(2,3)10-4(9)5(6,7)8/h1-3H3
VIYXXANHGYSBLY-UHFFFAOYSA-N
Altre note
For the ring opening of cyclopropyl ketones[1]; XeF2-mediated trifluoromethylation of aromatic compounds[2]
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Y. Tanabe et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53, 4582-4582 (1988)
M. Demuth et al.
Helvetica Chimica Acta, 64, 2759-2759 (1981)
Julie A Balko et al.
Journal of zoo and wildlife medicine : official publication of the American Association of Zoo Veterinarians, 49(3), 680-688 (2018-09-14)
Prolonged anesthetic recovery time is a common complication of chelonian inhalant anesthesia and may be exacerbated by right-to-left intracardiac shunting of blood. Epinephrine may decrease intracardiac shunting, which may shorten anesthetic recovery time. The study objective was to assess inhalant