916528
ZrO2 nanoparticles
5 nm (core), methacrylate functionalized, Ethyl Acetate 50 wt. %, high surface coverage capping materials
Stato
liquid
Composizione
Ethyl Acetate, 50 wt. %
Dimensione particelle
5 nm (core)
Gruppo funzionale
methacrylate
Stringa SMILE
[Zr](=O)=O
InChI
1S/2O.Zr
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Zirconia with 5nm core plus surface capping that contains methacrylate functionality designed to crosslink in methacrylate and acrylate systems.
- Highest surface coverage of capping materials and functionality that enables high crosslinking density, and provides improved chemical resistance.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
24.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-4 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Target applications for the ZrO2 include AR/VR, optical devices such as diffractive optical elements, wafer-level optics, sensors, and micro-lens arrays, and various display technologies including organic light-emitting diodes, quantum dots, and mini and micro light-emitting diodes.