Documenti fondamentali
915262
Sigma-Aldrich
ZrO2 nanoparticles
5 nm (core), methacrylate functionalized, 50 wt. % in propylene glycol methyl ether acetate (PGMEA), medium surface coverage capping materials
Scegli un formato
50 G
403,00 €
403,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 G
403,00 €
About This Item
Formula condensata:
ZrO2
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
403,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
liquid
Concentrazione
50 wt. % in propylene glycol methyl ether acetate (PGMEA)
Dimensione particelle
5 nm (core)
Gruppo funzionale
methacrylate
Stringa SMILE
[Zr](=O)=O
InChI
1S/2O.Zr
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
High refractive index nanocrystal dispersions dramatically improve optical and mechanical properties to enable next-generation products. Incorporating ZrO2 significantly increases the refractive index of many commonly used polymers, while maintaining high transparency. This combination of key properties allows researchers to optimize optical efficiency and improve light extraction.
Caratteristiche e vantaggi
  • Zirconia with 5nm core plus surface capping that contains methacrylate functionality designed to crosslink with methacrylate and acrylate systems.
  • Medium surface coverage of capping materials that provides improved dispersibility and high refractive index.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
79.7 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
26.5 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Target applications for the ZrO2 include AR/VR, optical devices such as diffractive optical elements, wafer-level optics, sensors, and micro-lens arrays, and various display technologies including organic light-emitting diodes, quantum dots, and mini and micro light-emitting diodes.