Documenti
916234
Sigma-Aldrich
5,5-Dimethyl-2-phenoxy-1,3,2-dioxaphosphorinane
≥95%
Sinonimo/i:
2,2-Dimethyl trimethylene phenyl phosphite
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H15O3P
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
≥95%
Forma fisica
liquid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
5,5-Dimethyl-2-phenoxy-1,3,2-dioxaphosphorinane is a phosphite ligand for Pd catalysis.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2