Documenti fondamentali
687715
Sigma-Aldrich
p-Tolyl diiodomethyl-13C sulfone
99 atom % 13C, 95% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC7H8I2O2S
Peso molecolare:
423.01
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
95% (CP)
Stato
solid
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CC1=CC=C(S(=O)([13C](I)I)=O)C=C1
InChI
1S/C8H7I2O2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)13(11,12)8(9)10/h2-5H,1H3/i8+1
NIERGPOMYDWQNZ-VJJZLTLGSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Gastro-intestinal system,Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)