915939
Lithium titanate
spinel "LTO" powder, battery grade
Sinonimo/i:
LTO nanopowder, Lithium titanium oxide, NANOMYTE® BE-10, LTO, Lithium titanate spinel oxide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
battery grade
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
PM
Mw 459.09 g/mol
Composizione
Li4Ti5O12
Dimensione particelle
1-3 μm
Densità
3.48 g/cm3 (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].[O-][Ti](=O)O[Ti](O[Ti]([O-])=O)(O[Ti]([O-])=O)O[Ti]([O-])=O
InChI
1S/4Li.12O.5Ti/q4*+1;;;;;;;;;4*-1;;;;;
BNQVSKURWGZJMY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3