Documenti fondamentali
915432
Sigma-Aldrich
Lithium manganese nickel oxide
spinel, powder, battery grade
Sinonimo/i:
LMNO, NANOMYTE® SP-10
Scegli un formato
50 G
132,00 €
132,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 G
132,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Li2Mn3NiO8
Numero CAS:
Peso molecolare:
365.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
132,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
battery grade
Livello qualitativo
Descrizione
Minimum Capacity: 115 mAh/g
Nominal Capacity (0.1C): ≥130 mAh/g
Stato
powder
PM
Mw 365.38 g/mol
Composizione
Li2Mn3NiO8
Dimens. media delle particelle
5-7 μm (APS)
Dimensione grani
50-70 nm
Densità
4.27 g/cm3 (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Categorie correlate
Descrizione generale
Lithium manganese nickel oxide is a cathode material that can be charged at high voltage. Due to the high potential, the material has a higher energy density compared to lithium cobalt oxide and lithium iron phosphate.
Note legali
NANOMYTE is a registered trademark of NEI Corporation
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Li-ion battery materials: present and future
N Nitta, et al.
Materials Today, 18(5), 252-264 (2015)
The lithium-ion battery: State of the art and future perspectives
G Zubi, et al.
Renewable and Sustainable Energy Reviews, 89, 292-308 (2018)