725110
Lithium manganese nickel oxide
spinel, powder, <0.5 μm particle size (BET), >99%
Sinonimo/i:
LMNO
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
battery grade
Saggio
>99%
Forma fisica
powder
PM
Mw 365.38 g/mol
Composizione
Li2Mn3NiO8
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Dimensione particelle
<0.5 μm (BET)
Punto di fusione
>290 °C
applicazioni
battery manufacturing
Categoria alternativa più verde
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
Li-Batteries, material for electrodes design and manufacturing
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Articoli
HEVs address rising fuel costs and emissions concerns, utilizing battery packs alongside internal combustion engines for enhanced performance.
Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications
Professor Qiao's review explores stable microstructures for lithium metal fluoride batteries, advancing energy storage technologies.
Solid oxide fuel cells and electrolyzers show potential for chemical-to-electrical energy conversion, despite early development stages.