Documenti fondamentali
914545
Sigma-Aldrich
Cesium chloride
AnhydroBeads, 99.999% trace metals basis, (Perovskite grade)
Sinonimo/i:
Cesium monochloride
Scegli un formato
5 G
63,40 €
63,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
63,40 €
About This Item
Formula condensata:
CsCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.23
63,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome Commerciale
AnhydroBeads
Livello qualitativo
Saggio
99.999% trace metals basis
Stato
crystals
Dimensione particelle
-10 mesh
Punto di fusione
645 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cl-].[Cs+]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Cesium chloride finds application in synthesis of perovksites based photovoltaic materials[1][2]. Our perovskite grade CsCl can readily be dissolved in DMF to yield 1M solution.
Used for the preparation of electrically conducting glasses.Used to make solutions for the separation of RNA from DNA by density gradient centrifugation.
Note legali
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Qi Li et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), e1803095-e1803095 (2018-08-25)
The fabrication of high-quality perovskite film highly relies on chemical composition and the synthesis method of perovskite. So far, sequentially deposited MA0.03 FA0.97 Pb(I0.97 Br0.03 )3 polycrystalline film is adopted to produce high-performance perovskite solar cells with record power conversion
Effect of cesium chloride modification on the film morphology and UV-induced stability of planar perovskite solar cells..
Li W, et al.
Journal of Material Chemistry A, 4, 11688-11695 (2016)