912492
Silica dioxide- sorbent nanofiber
Sinonimo/i:
Nanofibrous inorganic powder structure, SiO2
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
nanofiber
Livello qualitativo
Diam. fibre
800-1200 nm , structure: amorphous
Length: continuous fibers
Area superficiale
600-900 m2/g
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
nwg
Articoli
Review discusses recent progress and challenges in ORR catalyst development for PEMFC applications.