Documenti fondamentali
912948
Sigma-Aldrich
Ir[FCF3(CF3)ppy]2(dtbbpy)PF6
Scegli un formato
50 MG
145,00 €
500 MG
930,00 €
145,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
145,00 €
500 MG
930,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C44H34F20IrN4P
Numero CAS:
Peso molecolare:
1221.93
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
145,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
Punto di fusione
378 °C
Stringa SMILE
[Ir+].FC(F)(F)c5cnc(cc5)c6c(cc(cc6)C(F)(F)F)F.FC(F)(F)c3cnc(cc3)c4c(cc(cc4)C(F)(F)F)F.F[P-](F)(F)(F)(F)F.n1c(cc(cc1)C(C)(C)C)c2nccc(c2)C(C)(C)C
InChI
HNVAXJZTSVKZHB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Ir[FCF3(CF3)ppy]2(dtbbpy)PF6 is a versatile photocatalyst that can be used for a variety of synthetic transformations including the α-arylation of alcohols.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jack Twilton et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 57(19), 5369-5373 (2018-03-01)
The combination of nickel metallaphotoredox catalysis, hydrogen atom transfer catalysis, and a Lewis acid activation mode, has led to the development of an arylation method for the selective functionalization of alcohol α-hydroxy C-H bonds. This approach employs zinc-mediated alcohol deprotonation