912255
sBOX(tBu)
≥95%
Sinonimo/i:
Di-tert-butyl 2,2′-(cyclopropane-1,1-diyl)(4S,4′S)-bis(4,5-dihydrooxazole-4-carboxylate)
Saggio
≥95%
Stato
powder or solid
Punto di fusione
120.5 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N1=C(OC[C@H]1C(=O)OC(C)(C)C)C3(CC3)C2=N[C@@H](CO2)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C19H28N2O6/c1-17(2,3)26-13(22)11-9-24-15(20-11)19(7-8-19)16-21-12(10-25-16)14(23)27-18(4,5)6/h11-12H,7-10H2,1-6H3/t11-,12-/m0/s1
LKXTWWHADOFMCC-RYUDHWBXSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Product can be used with our Synlectro electrochemistry platform (ESYNTH001)
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)