Documenti fondamentali
931861
Sigma-Aldrich
(3aR,3′aR,8aS,8′a′S)-2,2′-Cyclopropylidenebis[3a,8a-dihydro-8H-Indeno[1,2-d]oxazole]
≥95%
Scegli un formato
100 MG
147,00 €
500 MG
441,00 €
147,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
147,00 €
500 MG
441,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H20N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
356.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
147,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder
Stringa SMILE
N1=C(O[C@@H]6[C@H]1c7c(cccc7)C6)C5(CC5)C2=N[C@H]3[C@@H](O2)Cc4c3cccc4
InChI
1S/C23H20N2O2/c1-3-7-15-13(5-1)11-17-19(15)24-21(26-17)23(9-10-23)22-25-20-16-8-4-2-6-14(16)12-18(20)27-22/h1-8,17-20H,9-12H2/t17-,18-,19+,20+/m0/s1
QFXUVUBVPPOPQZ-VNTMZGSJSA-N
Applicazioni
(3aR,3′aR,8aS,8′a′S)-2,2′-Cyclopropylidenebis[3a,8a-dihydro-8H-Indeno[1,2-d]oxazole] is a bisoxazoline (BOX) ligand for asymmetric catalysis.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Copper(I)-catalyzed highly enantioselective [3+3]-cycloaddition of ?-alkyl enoldiazoacetates with nitrones
Dong K, et al.
Organic Chemistry Frontiers : An International Journal of Organic Chemistry / Royal Society of Chemistry, 7, 1653-1657 (2020)