Documenti fondamentali
911267
Sigma-Aldrich
mPEG24-Hydrazide
Sinonimo/i:
Methoxy-PEG-HZ, mPEG-Hydrazide
Scegli un formato
500 MG
238,00 €
238,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
238,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C52H106N2O26
Peso molecolare:
1175.40
Codice UNSPSC:
12352125
NACRES:
NA.23
238,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
PM
average Mn 1200 (by NMR)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: carboxyl reactive
Colore
white to off-white
Estremità Ω
hydrazide
Estremità α
methoxy
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: monofunctional
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Polyethylene glycols (PEGs) are FDA approved hydrophilic polymers. They are non-toxic, non-immunogenic and non-antigenic, and are widely used in a varity of biomedical applications such as bioconjugation, drug delivery, surface functionalization, and tissue engineering. Methoxy PEG Hydrazide reacts with aldehydes and ketones to give stable hydrazones in a single step; it can also react with activated carboxylic acids.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
CRISPR/Cas9 delivery via nonviral nanoparticles shows promising advancements for gene editing in disease treatment.