Documenti fondamentali
908487
Sigma-Aldrich
N-(tert-butyl)-N-((ethoxycarbonothioyl)thio)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzamide
≥95%
Sinonimo/i:
Alexanian xanthylation reagent
Scegli un formato
1 G
151,00 €
151,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
151,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H14F5NO2S2
Peso molecolare:
387.39
Codice UNSPSC:
12352111
NACRES:
NA.22
151,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥95%
Stato
powder or crystals
Punto di fusione
46-48 °C
Gruppo funzionale
amine
fluoro
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
As reported by the Alexanian laboratory, this reagent is used for site-selective, intermolecular decarboxylative xanthylation leading to the rapid diversification of carboxylic acids. Once installed, the xanthate group provides direct access to diverse product analogues via several aliphatic C-H transformations, including halogenation, deuteration, vinylation, hydroxylation. Product is best stored in foil-wrapped vials in the freezer when not in use; however, it can be weighed out on the bench without risk of decomposition.
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)