Documenti fondamentali
908282
Sigma-Aldrich
5′-S-Methyl-13C-5′-thioadenosine-1′,2′,3′,4′,5′,-13C5
≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C6C5H15N5O3S
Peso molecolare:
303.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Purezza isotopica
≥98 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (CP)
Stato
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+6
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[13CH3]S[13CH2][13C@@H]1[13C@@H](O)[13C@@H](O)[13C@H](N2C=NC3=C(N)N=CN=C32)O1
InChI
WUUGFSXJNOTRMR-TWZNKHQZSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)