756423
Strontium nitride
powder, -60 mesh, 99.5%, Ba: <1%
Sinonimo/i:
Tristrontium dinitride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.5%
Forma fisica
powder
Dimensione particelle
-60 mesh
Stringa SMILE
[Sr]=N[Sr]N=[Sr]
InChI
1S/2N.3Sr
PVVTZMTUGZOOIR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Articoli
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.