Vai a
A4377
S-(5′-Adenosyl)-L-methionine iodide
≥80% (spectrophotometric assay), suitable for cell culture
Sinonimo/i:
AdoMet, SAM
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
135,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
430,00 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1440,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H23IN6O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
526.35
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
222-486-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4120787
135,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
S-(5′-Adenosyl)-L-methionine iodide, ≥80% (HPLC), ≥80% (spectrophotometric assay)
Quality Segment
assay
≥80% (HPLC), ≥80% (spectrophotometric assay)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white to off-white
solubility
H2O: 100 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[I-].C[S+](CC[C@H](N)C(O)=O)C[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C15H22N6O5S.HI/c1-27(3-2-7(16)15(24)25)4-8-10(22)11(23)14(26-8)21-6-20-9-12(17)18-5-19-13(9)21;/h5-8,10-11,14,22-23H,2-4,16H2,1H3,(H2-,17,18,19,24,25);1H/t7-,8+,10+,11+,14+,27?;/m0./s1
InChI key
XQMWYLXPEGFCFT-XKGORWRGSA-N
Application
S-(5′-Adenosyl)-L-methionine (SAM, AdoMet) is used as a primary methyl donor molecule in mammalian cell culture and the first step metabolite in methionine biosynthesis.
Biochem/physiol Actions
Methyl donor; cofactor for enzyme-catalyzed methylations, including catechol O-methyltransferase (COMT) and DNA methyltransferases (DNMT). Although present in all cells, it is concentrated in liver where 85% of all methylation reactions occur. It is also involved in regulating liver function, growth, and response to injury.
Analysis Note
Purity based on UV and HPLC.
Disclaimer
This material is very unstable at room temperature.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A2408A7007N6760
description
≥80% (HPLC), ≥80% (spectrophotometric assay)
description
≥80% (HPLC), ≥80% (spectrophotometric assay)
description
≥75%
description
With L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
assay
≥80% (spectrophotometric assay), ≥80% (HPLC)
assay
≥80% (spectrophotometric assay), ≥80% (HPLC)
assay
≥75%
assay
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
-
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
color
-
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)