905267
(6-Bromohexyl)triphenylphosphonium bromide
≥95%
Sinonimo/i:
Bromohexane TPP mitochondrial tag, Mitochondria-targeting probe building block, Phosphonium lipocation tag
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
Gruppo funzionale
phosphine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
BrCCCCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.[Br]
InChI
1S/C24H27BrP.BrH/c25-20-12-1-2-13-21-26(22-14-6-3-7-15-22,23-16-8-4-9-17-23)24-18-10-5-11-19-24;/h3-11,14-19H,1-2,12-13,20-21H2;1H/q+1;/p-1
RJXLPJGHUJHULP-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3