903841
Tungsten (IV) disulfide
lithium intercalated
Sinonimo/i:
LiWS2, Lithium intercalated 2D-Tungsten disulfide, Lithium intercalated tungsten sulfide, WS2Li
Scegli un formato
233,10 €
Prezzo di listino333,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
233,10 €
Prezzo di listino333,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Stato
solid
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)