790583
Tungsten(IV) sulfide
nanopowder, 90 nm avg. part. size (SEM), 99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Monotungsten disulfide, Tungsten disulfide
Saggio
99% trace metals basis
Stato
nanopowder
Dimens. media delle particelle
90 nm (SEM)
Densità
7.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
S=[W]=S
InChI
1S/2S.W
ITRNXVSDJBHYNJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering
Catalytic water splitting produces hydrogen crucial for renewable energy, petroleum refining, and chemical industry applications like methanol production.