Documenti fondamentali
903590
Sigma-Aldrich
N-Phenyl-13C6-2-napthylamine
≥98 atom % 13C, ≥98% (CP)
Scegli un formato
1 MG
62,20 €
62,20 €
Prezzo di listino311,00 €Risparmia il 80%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
62,20 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C6C10H13N
Peso molecolare:
225.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.24
62,20 €
Prezzo di listino311,00 €Risparmia il 80%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
≥98 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (CP)
Stato
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+6
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[13C]1(NC2=CC(C=CC=C3)=C3C=C2)=[13CH][13CH]=[13CH][13CH]=[13CH]1
InChI
KEQFTVQCIQJIQW-LZNBELBNSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)