705802
Probucol-(propyl-13C3)
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)c1cc(S[13C]([13CH3])([13CH3])Sc2cc(c(O)c(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)cc(c1O)C(C)(C)C
InChI
1S/C31H48O2S2/c1-27(2,3)21-15-19(16-22(25(21)32)28(4,5)6)34-31(13,14)35-20-17-23(29(7,8)9)26(33)24(18-20)30(10,11)12/h15-18,32-33H,1-14H3/i13+1,14+1,31+1
FYPMFJGVHOHGLL-DGVNISHSSA-N
WGK 2