Documenti fondamentali
490121
Sigma-Aldrich
L-Phenylalanine-3-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
L-Phenylalanine-β-13C
Scegli un formato
100 MG
89,40 €
89,40 €
Prezzo di listino447,00 €Risparmia il 80%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
89,40 €
About This Item
Formula condensata:
C6H513CH2CH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
89,40 €
Prezzo di listino447,00 €Risparmia il 80%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Stato
solid
Attività ottica
[α]25/D -33.0°, c = 1 in H2O
Punto di fusione
270-275 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
N[C@@H]([13CH2]c1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i6+1
COLNVLDHVKWLRT-JCNVXSMLSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)