Documenti fondamentali
902462
Sigma-Aldrich
Molybdenum(IV) disulfide
lithium intercalated
Sinonimo/i:
LiMoS2, Lithium intercalated 2D-Molybdenum disulfide, Lithium intercalated moly sulfide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
MoS2Li
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
solid
Stringa SMILE
[Mo].[LiH].S
InChI
CYKBBUJFMSTBEP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Owing to the thickness dependent physical and chemical properties, the transition metal dichalcogenide (TMD) based two dimensional (2D) nanomaterials have drawn significant attention recently.[1][2][3][4] The atomically thin layers of MoS2 represent important class of TMD based 2D-material. They find applications in photocatalysis, phtotovoltaics, gas sensing, lithium ion batteries, field effect transistors, spintronics etc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)