Documenti fondamentali
901867
Sigma-Aldrich
Molybdenum disulfide ink for spin/spray coating
greener alternative
Sinonimo/i:
MoS2 dispersion, MoS2 ink
Scegli un formato
10 ML
161,00 €
161,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 ML
161,00 €
About This Item
Formula condensata:
MoS2
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
161,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
Resistivity: 75-100 kΩ·cm; Prepared by spin-coating at 1000 rpm/30 s for 1 coat, followed by thermal annealing at 400°C in Ar/H2 for 3 hours
Stato
dispersion
Composizione
Solid Content, 1.5-2.5%
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Colore
green
Dimensione particelle
≤0.4 μm
Viscosità
2-4 mPa.s
P. ebollizione
78 °C (Ethanol)
Densità
0.78-0.88 g/mL at 25 °C
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
[Mo]=S=S
InChI
IZCXEXNUAYYFRY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product belongs to Enabling category of greener alternatives thus aligns with "Design for energy efficency". Click here for more information.
Applicazioni
n-type semiconductor for use in transistors, photodetectors and photovoltaics
Note legali
Sold under Materials Transfer Agreement with Mark Hersam group at Northwestern University
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Deep Jariwala et al.
Nano letters, 16(1), 497-503 (2015-12-15)
The recent emergence of a wide variety of two-dimensional (2D) materials has created new opportunities for device concepts and applications. In particular, the availability of semiconducting transition metal dichalcogenides, in addition to semimetallic graphene and insulating boron nitride, has enabled
Articoli
Recent advancements in paper-based sensing platforms offer cost-effective clinical diagnostics with microfluidic channels and colorimetric or electrochemical detection zones.
Professors summarize recent 2D materials synthesis advancements and biosensing applications in various fields.